Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Glp1]-Apelin-13, human, bovine
For cellular and molecular biology applications
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66114.!D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427359
  • 71.40€ / 0.50mg
Estimated Shipment: 29-11-2024
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human, Bovine
-30°C to -10°C
1533.79
0.5 mg
Glp-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe
HPLC
Lyophilized Powder
[Glp1]-Apelin-13, human, bovine
RUO - research use only
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
RUO – Research Use Only