Learn More
Kartell™ Graduated Conical Centrifuge Tubes
Manufactured with high-transparency polypropylene for strength and high visibility. Kartell™ Graduated Conical Centrifuge Tubes provide a superior choice for sample collection and transportation.
Brand:  Kartell™ 8401300
Product Code. 12573337
  • 226.00€ / Pack of 400
Only null left
Estimated Shipment: 20-06-2025
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Withstands temperature extremes of ‐80°C to +121°C 
  • Easy to read blue graduations
  • Irradiated by ionizing beta radiation
  • Apyrogenic, endotoxines-free, autoclavable
  • Large whitemarking area
  • Includes blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing
Specifica
Specifica
CE, IVD
Polypropylene
Sterile
Conical
30 mm
Centrifuge Tube
50 mL
Easy-to-read graduations
Autoclavable
Yes
2.5 mL
9400 x g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Kartell™ Graduated Conical Centrifuge Tubes > Capacity: 50mL; Dia.: 30mm; Height: 117mm; Quantity: 400/Pk.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato