Learn More
Nabertherm™ High Temperature Tube Furnace for Vertical Operation, RHTV Series
High-quality insulation materials made of vacuum-formed fiber plates enable energy-saving operation and a fast heating time due to low heat storage and heat conductivity. Different gas supply systems allow performance under non-flammable or flammable protective or reactive gases or under vacuum.
Brand:  Nabertherm™ RV322V62AN
 View more versions of this product
Product Code. 17348199
  • 28365.00€ / Each
Estimated Shipment: 27-03-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Maximum Temperature: 1600°C, 1700°C, or 1800°C
  • MoSi2 heating elements, mounted vertically for easy replacement
  • Insulation with vacuum-formed ceramic fiber plates
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Rectangular outer housing with slots for convection cooling
  • Tube furnaces RHTV with frame for vertical operation
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Ceramic working tube made of material C 799 including fiber plugs for operation under air
  • Type B thermocouple
  • Power unit with low-voltage transformer and thyristor
  • Over-temperature limiter with adjustable cutout temperature for thermal protection class 2 in accordance with EN 60519-2 as temperature limiter to protect the furnace and load and with selectable maximum temperature gradient as tube protection
  • Switchgear and control unit separate from furnace in separate floor standing cabinet
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Spécification
Spécification
P570
1600°C
830 mm
110 kg
Vertical
650 x 580 x 960 mm
120 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis