Learn More
Hoefer™ Buffer Chambers for Mighty Small™ Electrophoresis Units
For use with Mighty Small electrophoresis units
Brand: Hoefer™ SE255
Descrizione
- Designed for quick screening and rapid separation
Specifica
SE 250 | |
Buffer Chamber |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.