Learn More
Holmium pieces, 99.9% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11330679
Holmium pieces, 99.9% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11330679
25 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Product Code. 11330679
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000142.14
Request Bulk or Custom Format
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged in air-stable poly bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-60-0
Molecular Formula Ho
Molecular Weight (g/mol) 164.93
MDL Number MFCD00011049
InChI Key KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
IUPAC Name holmium
SMILES [Ho]
Spezifikation
Quantity 25 g
Percent Purity 99.9%
Packaging Poly bottle
Form Pieces
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Holmium pieces
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberT19K008 Certificate TypeCertificate of Analysis Date07/08/2024 Catalog Number000142.14,000142.06
Lot NumberS05K012 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/06/2024 Catalog Number000142.14,000142.06
Lot NumberU17J012 Certificate TypeCertificate of Analysis Date06/09/2023 Catalog Number000142.03,000142.14,000142.06
Lot NumberT11J015 Certificate TypeCertificate of Analysis Date18/07/2023 Catalog Number000142.03,000142.14,000142.06
Lot NumberA12R049 Certificate TypeCertificate of Analysis Date08/12/2021 Catalog Number000142.03,000142.14,000142.06
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Holmium pieces, 99.9% (metals basis excluding Ta), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt