Learn More
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG Secondary Antibody, HRP Polymer, Novus Biologicals™
Horse Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals MPX-2402-NB
Product Code. 18592771
  • 274.00€ / 15mL
Description
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG Polyclonal antibody specifically detects M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG
Polyclonal
Equine
Affinity purified
RUO
Mouse
Purified
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
HRP Polymer
Mouse IgG
15 mL
Secondary
Store at 4°C. Do not freeze.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) ImmPRESS(R) IgG Secondary Antibody, HRP Polymer, Novus Biologicals™ > 15 mL; HRP Polymer
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt