Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates
Get simple, convenient purification and sample preparation for proteins, DNA, RNA and other biomolecules with these 96-well lab plates.
385.00€
Specifications
For Use With (Application) Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules
Product Line HyperSep
Type 96-Well Plate
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
10289694
View Documents
Thermo Scientific™
60110-201
C18; Polystyrene N/A N/A N/A
10723667
View Documents
Thermo Scientific™
60110-206
Zirconium Dioxide; Polystyrene N/A N/A N/A
10138074
View Documents
Thermo Scientific™
60110-207
Titanium Dioxide; Polystyrene N/A N/A N/A
10127364
View Documents
Thermo Scientific™
60110-209
SAX; Polystyrene N/A N/A N/A
Description
Description
Available in a range of chromatographic materials, Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates enable simple, convenient purification and sample preparation for proteins, DNA, RNA and other biomolecules. In this 96 well plate format, media is embedded at the bottom of the plate. Typical applications include:
  • Tissue culture and separation of products
  • Concentration of small-scale samples
  • Sample clean-up
  • Collection of sample after chromatography
The convenient 96-well HyperSep Lab Plates can be processed manually or using a liquid-handling robot. They are not suitable for use with a vacuum.
Specifications
Specifications
Purification and Sample Preparation of Proteins, DNA, RNA and Other Biomolecules
HyperSep
96-Well Plate
Documents
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyperSep™ Polystyrene Lab Plates
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt