Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns
Resolve enantiomers with Hypersil Chiral HPLC columns in normal phase mode for confident purification of your target compound.
Brand:  Thermo Scientific™ 42210-259070A
4977.72 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Codice prodotto. 16323157
  • 5002.61€ / Each
Estimated Shipment: 16-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Preparative Column and Analytical Column, Standard
250 mm
10 μm
30 m²/g
L80
Spherical, Fully Porous Silica
No
10 mm
3700 psi (255 bar)
1000 Å
Room Temperature
Tris-(4-Methylbenzoyl)-Cellulose
Chiral Separation
Chiral Separation
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Hypersil™ Chiral HPLC Columns >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato