Learn More
L-Leucine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents Product Code.: 10637823
L-Leucine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10637823
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Product Code. 10637823
Brand: Fisher BioReagents BP385100
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
Specifica
Melting Point 286°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 61-90-5
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Color White
Heavy Metals (as Pb) 10ppm max.
Ignition Residue 0.1% max.
Identification Pass Test
Assay Percent Range 98.5 to 101.0 %
Loss on Drying 0.2% max.
Other Amino Acids Chromatographically not detectable
Molecular Formula C6H13NO2
Packaging Glass Bottle
MDL Number MFCD00002617
Specific Rotation 14.9 to 16.1° (+ or -)
Merck Index 15, 5503
State of Solution (%T) 98% min.
Synonym l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Alpha Vector Leucine
InChI Key ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-methylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Quantity 100 g
PubChem CID 6106
ChEBI CHEBI:15603
Formula Weight 131.17
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material L-Leucine
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
L-Leucine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato