Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent Product Code.: 15430227
Thermo Scientific Chemicals L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent
Code produit. 15430227
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 15430227
Brand: Thermo Scientific Chemicals J62099.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 657-27-2 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-27-2
Molecular Formula C6H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.65
MDL Number MFCD00064564 MFCD00081870
InChI Key BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonym l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisylShow MoreShow Less
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
IUPAC Name (2S)-2,6-diaminohexanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Color White
Beilstein 3563889
Merck Index 14,5636
Quantity 100 g
Formula Weight 182.65
Grade Cell Culture Reagent
Physical Form Powder
Chemical Name or Material L-Lysine monohydrochloride
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberN07L026 Certificate TypeCertificate of Analysis Date10/02/2025 Catalog NumberJ62099.A1,J62099.22,J62099.36
Lot NumberQ15K024 Certificate TypeCertificate of Analysis Date11/06/2024 Catalog NumberJ62099.22,J62099.A1,J62099.36
Lot NumberT14J024 Certificate TypeCertificate of Analysis Date25/07/2023 Catalog NumberJ62099.22,J62099.A1,J62099.36
Lot NumberT06J024 Certificate TypeCertificate of Analysis Date13/07/2023 Catalog NumberJ62099.22,J62099.A1,J62099.36
Lot NumberS27J021 Certificate TypeCertificate of Analysis Date04/07/2023 Catalog NumberJ62099.22,J62099.A1,J62099.36,J62099
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-Lysine monohydrochloride, Cell Culture Reagent >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis