Learn More
LYPD5 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marke: Abnova H00284348-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Western Blotting
Spezifikation
293T | |
LYPD5 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
27.5 | |
pCMV-LYPD5 full-length | |
100 μL | |
Human |
Western Blot | |
BC057816 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-LYPD5 antibody (H00284348-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 100UL LYPD5 293T Cell Transient Overexpression Lys
Signalwort
- Warning
Gefahrenkategorie
- Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
- H317-May cause an allergic skin reaction.
Sicherheitshinweis
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol