Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt
Detect and enumerate coliforms in urine samples to diagnose UTIs on this differential medium which prevents Proteus swarming.
15.80€
Specifications
Color Salmon pink, transparent
Description MacConkey Agar without Salt
Format 90mm Monoplate
Manufacturing Origin Germany
Product Type Agar
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Fill Volume Fill Weight Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Fill Volume Fill Weight Price Quantity & Availability  
12972578
View Documents
Thermo Scientific™
PO0148A
19 mL 19g ± 5%
15.80€
Pack of 10
Estimated Shipment: 04-02-2025
to see stock.
Edge
Add to basket
Beschreibung
Beschreibung
Detect and enumerate coliform organisms in clinical samples with Thermo Scientific™ MacConkey Agar without Salt. The differential medium suppresses swarming of Proteus species and is, therefore, recommended for urine examination in the investigation of suspected urinary tract infection (UTI).
MacConkey Agar without Salt has the same formulation as MacConkey Agar except that it does not contain added salt and, therefore, provides a ‘low electrolyte medium’ on which most Proteus species do not spread. The medium has found particular favour for use in the examination of urine samples so that overgrowth of other organisms is prevented.
Spezifikation
Spezifikation
Salmon pink, transparent
90mm Monoplate
Agar
10/Pk.
MacConkey Agar without Salt
Germany
Flow Wrapped - Single Layer
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 9 Weeks
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For In Vitro Diagnostic Use.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt