Learn More
Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.7 mL
GREENER_CHOICE
Ensure an efficient seal that stays closed during centrifugation. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.7mL provide excellent visibility and feature a piercing port for syringe access. Maximum Recovery™ and sterile options available.
Brand:  Axygen™ MCT-175-L-C
15.09 EUR valid until 2025-07-11
Use promo code "25721" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 11331984
  • 20.66€ / Pack of 250
Estimated Shipment: 12-09-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certified RNase-, DNase- and endotoxin-safe for total sample integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Snap Cap
Polypropylene
1.7 mL
Copolymer
250/Pk.
Non-sterile
20,000 x g
RNase, DNase, pyrogen-free
Autoclavable
Clear
0.1 mL
250 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
Yes
0.1 to 1.5 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.7 mL > Maxyclear; Copolymer; Bulk; 1.7 mL; Maxymum Recovery
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato