Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish
Wire shelf in stainless steel has a unique open-wire design permiting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
Brand:  Metro™ A3072NS
 View more versions of this product
Product Code. 15946861
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Includes:
One pack of nonconductive wedges (four pairs).
Requires :
SiteSelect™ Posts (sold separately).
Descrizione
Descrizione
  • Shelves adjust in 1 in. increments with patented shelf release corners
  • Shelf releases and wedges offer improved rigidity
  • Assembles quickly without tools
  • Assembled units are nonconductive
  • Maximum corrosion resistance
  • Nonporous surface is easily cleaned
  • Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
  • Patented corner release system allows for easy height adjustment
  • Custom position your shelves for maximum storage density
  • Capacity: Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
  • Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Warranty
One year
Specifica
Specifica
Wire Shelf
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm)
Four non-conductive sleeve/wedges
183 cm
76.2 cm
Stainless Steel
Metro Super Erecta adjustable Shelving System
72 in.
30 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf, Stainless Steel Finish > 30 x 72 in.; Stainless steel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato