Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with reagent dispenser accessories.
Marca:  Thermo Scientific™ N15137
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15387400
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories.
  • Designed for use with Multidrop Combi SMART+ dispensers
  • Equipped with radio frequency identification (RFID) tags to store lifetime dispensing data and display remaining usage time
  • Available in standard and small tube versions
  • Distinguished from normal cassettes by antenna tags
  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tube Dispensing Cassette
SMART 2 Standard tube dispensing cassette, new RFID tag
5 to 2500 ÎĽL
<7 mL
Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato