Learn More
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 10217543
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10217543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
100 mL, Glass bottle
Click to view available options
Quantity:
5 mL
25 mL
100 mL
Packaging:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 10217543
Brand: Thermo Scientific Acros 103701000
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7154-73-6
Molecular Formula C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
MDL Number MFCD00003182
InChI Key WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamineShow MoreShow Less
PubChem CID 1344
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Spécification
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Color Colorless to Brown
Density 0.9000g/mL
Boiling Point 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Flash Point 47°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 99%
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.4677 to 1.4697
Quantity 100 mL
Specific Gravity 0.9
Formula Weight 114.19
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Afficher plus Afficher moins
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
3 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberA0462292 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/04/2024 Catalog Number103701000,10370021,103700050,103700250
Lot NumberA0420810 Certificate TypeCertificate of Analysis Date16/01/2023 Catalog Number103701000,10370021,103700050,103700250
Lot NumberA0357146 Certificate TypeCertificate of Analysis Date22/08/2022 Catalog Number103701000,10370021,103700050,103700250
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis