Learn More
Buerkle™ Narrow-necked bio-bottles PE Product Code.: 17230564
Add to basket
Buerkle™ Narrow-necked bio-bottles PE
GREENER_CHOICE
Product Code. 17230564 Shop All Bürkle Products
20 mL
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 17230564
Brand: Buerkle™ 03030020
Add to basket
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Manufactured from green PE biopolymer. This material has the same outstanding properties as conventional PE and can be recycled. However it is manufactured from renewable raw materials instead of fossils. Green PE therefore helps to reduce CO2 emissions.
  • With screw connection
  • Manufactured from renewable raw materials
  • Green LDPE
Greener Choice Claims
  • Environmental benefits include:
    • Renewable Materials
    • Recyclable
Spécification
Capacity (Metric) 20 mL
Color Transparent
Sterility Non-sterile
Closure Color Green
Certifications/Compliance Suitable for use with foodstuffs
Closure Included Yes
Autoclavable Not Autoclavable
Graduated No
Mouth Narrow
Shape Round
Height (Metric) 58 mm
Closure Material LDPE
Diameter (Metric) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Buerkle™ Narrow-necked bio-bottles PE >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis