Learn More
Motic™ Objective Lens for SMZ160
The Objective Lens is compatible with the SMZ-160 microscope.
Brand:  Motic™ 1101001708281
 View more versions of this product
Product Code. 17807295
  • 90.20€ / Each
Estimated Shipment:
to see stock.
Description
  • Objective Lens compatible with SMZ160.
  • Not compatible with standard stands.
  • Available in sizes 0.35x with WD = 287 mm, 0.5x with WD = 165 mm, 0.75x with WD = 120 mm, 1.5x with WD = 47 mm and 2.0 with WD = 30 mm.
Specifications
Specifications
SMZ160 Objective
Increase zoom range of SMZ-160
Achromatic
5 years
47 mm
SMZ-160
1.5X
47 mm
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado