Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS GC Capillary Column
Marque: Macherey-Nagel™ 726226.30
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
0.4 mm | |
0.25 mm | |
G27, G36 | |
320°C to 340°C | |
30 m |
GC Capillary Column | |
Optima™ 5 MS | |
GC/MS, ECD | |
1 μm | |
1 Each |