Learn More
Osmolality Standard, 200mOsm/kg H2O, Reagecon™
BIOPHARMA
Marque:  Reagecon RE-OSM-200
Quantity 12 x 5 mL
Code produit. 13335674
  • 122.72€ / 12 ampoules
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Ampoules
Liquid
12 x 5 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Osmolality Standard, 200mOsm/kg H2O, Reagecon™ > Quantity: 5mL
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis