Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hemoglobin Soluble Powder
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Unit Size:
400g
Description
Oxoid Hemoglobin Powder Soluble is a specially prepared hemoglobin for use in culture media.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Shipped at room temperature. Store at 10° to 30°C. Keep tightly closed. |
| Description | Dehydrated; Hemoglobin powder |
| Form | Powder |
| Product Type | Hemoglobin |
| Quantity | 1 Each |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido