Learn More
Emma Safety Footwear Patrick Safety Shoes
An ideal choice when optimal foot protection is required. A strong, solid steel plate in the sole and resilient leather uppers defend the feet from unexpected hazards. Perfectly balanced, anatomical arch support will keep feet feeling fit and fresh.
Brand:  Emma Safety Footwear MM73084638
 View more versions of this product
Product Code. 15908941
  • 138.00€ / 1 pair
Estimated Shipment: 29-09-2025
Description
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather construction
  • GripForce™ Duo Heat Resistant Outsole
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20345:2011
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
38
Laces
Patrick
Leather
Steel
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Emma Safety Footwear Patrick Safety Shoes > Size: 38
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato