Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
Brand: Thermo Scientific™ A33527
752.40 EUR valid until 2025-03-14
Use promo code "24142" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Mass Spectrometer | |
Pierce™ | |
Wet Ice | |
5 x 76 μg |
Intact Protein Standard Mix | |
5 vials, store at -5 to -30°C | |
Calibration | |
Powder |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu