Learn More
Sartorius Pipet Charging Stand and Carousel
Saves bench space. Sartorius Pipet Charging Stand and Carousel holds and stores pipets in an upright position to avoid contamination. For use with PICUS™ and eLINE™ mechanical and electronic pipets.
383.00€ - 882.00€
Specifications
For Use With | Pipette Tips |
---|---|
Material | Polypropylene |
Type | Pipette Holder |
For Use With (Equipment) | Picus and eLINE Electronic Pipettes |
Includes | Universal AC adapter |
Includes: Universal AC-adaptor
Produktcode | Marke | Number of Channels | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Number of Channels | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10670744
|
Sartorius
730981 |
1 |
383.00€
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10191113
|
Sartorius
730991 |
4 |
882.00€
Each |
In Stock
Log in to see stock. ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
For storing and charging Picus and eLINE mechanical and electronic pipets when not in use. Pipets should be stored in an upright position in order to avoid contamination from desks and benches.Spezifikation
Pipette Tips | |
Pipette Holder | |
Universal AC adapter |
Polypropylene | |
Picus and eLINE Electronic Pipettes |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.