Learn More
Serva Electrophoresis™ Polyacryl-amide Servalyt Precotes
Brand: Serva Electrophoresis™ 4286702
Additional Details : Weight : 0.01000kg
Especificaciones
5% | |
IEF | |
Protein | |
5/Pk. | |
125 mm |
0.65 mm | |
Homogeneous Page | |
pH 3 to 10 | |
125 mm | |
125 mm |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- SERVALYT(TM) PRECOTES(TM) Wide Range pH 3-10
Palabra de advertencia
- Danger
Clasificación
- Germ cell mutagenicity Category 1
- Carcinogenicity Category 1
Indicaciones de peligro
- H340-May cause genetic defects.
- H350-May cause cancer.
Consejos de prudencia
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P405-Store locked up.
- P501-Dispose of contents/container to .