Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Microtube
Use the Fisherbrand™ Polypropylene Microtube repeatedly since it is a reusable microtube made of sturdy polypropylene. The tube is ideal for general mixing and laboratory work.
Marke: Fisherbrand™ 175510
Beschreibung
- reusable
- 2mL capacity
- Nonsterile
- Polypropylene
Spezifikation
Microtube | |
2 mL | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
Flat Cap |
Autoclavable | |
Natural | |
1000Pack | |
No | |
10 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polypropylene Microtube >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur