Learn More
Fisherbrand™ PTFE Retreat Curve Shaft Stirrer
Fisherbrand™ PTFE Retreat Curve Shaft Stirrer are a fully molded product with a retreat angle of 30°.
Brand: Fisherbrand™ 005.81075.500
Beschreibung
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE Retreat Curve Shaft Stirrer | |
10 mm | |
1 |
75 mm | |
500 x 10 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur