Learn More
PTPMT1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Bio-Techne NBP3-00055H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PTPMT1 Polyclonal specifically detects PTPMT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
PTPMT1 | |
Polyclonal | |
PBS | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
HRP | |
DUSP23, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, FLJ46081, MOSPNB4 apoptosis/differentiation related protein, Phosphoinositide lipid phosphatase, PLIPprotein-tyrosine phosphatase mitochondrial 1, protein tyrosine phosphatase, mitochondrial 1, PTEN-like phosphatase | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant PTPMT1 (Q8WUK0-1; Lys28-Thr201). | |
0.1 mL | |
Protein Phosphatase | |
114971 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu