Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid includes precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
Brand:  Quickfit MAF2/41
 View more versions of this product
Product Code. 15557920
  • 1045.00€ / Pack of 5
Estimated Shipment: 25-03-2025
Description
Constructed of Borosilicate Glass. Quickfit™ Borosilicate Glass Flange Lid is comprised of precision ground flat-flange joints. Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels. Each lid includes one or more sockets to accept other Quickfit™ components.
  • With precision ground flat-flange joints
  • Fits Quickfit™ wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Each lid with one or more sockets to accept other Quickfit™ components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0°, 5°, 10° Side Sockets: 14/23, 15° Side Socket: 29/32, Vertical Center Socket: 19/26
Wide neck flasks
Flange lid
Borosilicate Glass
Sockets for use with other Quickfit™ components
100 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis