Learn More
R&D Systems™ StemXVivo Mesenchymal Stem Cell Expansion Media
A complete, fetal bovine serum-containing media formulated and optimized for the maintenance and expansion of purified human, mouse and rat MSCs
Marca:  R&D Systems™ CCM004
Codice prodotto. 18481960
  • 228.00€ / 250mL
Estimated Shipment: 29-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Supports reproducible MSC growth in vitro with a formula to reduce variation
  • Ready-to-use formula can be supplemented with user-defined cytokines and growth factors, although these are not needed for culture
  • Has been developed and optimized for use with human, mouse, and rat MSCs
Specifica
Specifica
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Stem Cell Expansion Media
250 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato