Learn More
RU 28318, potassium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18074062
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
50 mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Potent, selective mineralocorticoid receptor antagonist
Potent and selective antagonist for the mineralocorticoid receptor (MR). Inhibits aldosterone production and secretion, and selectively decreases ex-vivo MR binding in the hippocampus of adrenalectomised rats. Also decreases blood pressure in female rats following central administration in vivo.
Identificadores de productos químicos
CAS 76676-34-1
Molecular Formula C25H37KO4
Molecular Weight (g/mol) 440.665
InChI Key HXJITUGMCJCKCE-UYOQDFFISA-M
Synonym 7a,17a-17-hydroxy-3-oxo-7-propylpregn-4-ene-21-carboxylic acid, potassium salt
PubChem CID 23677972
IUPAC Name potassium;3-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-7-propyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoate
SMILES CCCC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC(C4(CC3)C)(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
Especificaciones
Quantity 50 mg
Formula Weight 440.66
Percent Purity >98%
Chemical Name or Material RU 28318, potassium salt
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado