Learn More
Rubidium bromide, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11357627
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-39-1
Molecular Formula BrRb
Molecular Weight (g/mol) 165.37
MDL Number MFCD00011186
InChI Key JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
IUPAC Name rubidium(1+);bromide
SMILES [Br-].[Rb+]
Specifica
Boiling Point 1340°C
Melting Point 693°C
Physical Form Crystalline
Quantity 25 g
Merck Index 14,8283
Solubility Information Soluble in water
Formula Weight 165.38
Percent Purity 99.8%
Odor Odorless
Refractive Index 1.553
Sensitivity Hygroscopic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Rubidium bromide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato