Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks Nylon - 76 mm steel shackle
The ultimate locks for all of your safety and security needs.
Brand:  Brady™ 150248
 View more versions of this product
Product Code. 17110301
  • 24.45€ / Each
In Stock
Descripción
Descripción
  • Compliment the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
  • The new designed and innovative keying mechanism provides you much more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout
  • The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted
  • The lock mechanism has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
  • Locks are lightweight and resist impact, temperature, chemicals and corrosion
  • Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling
  • The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
  • 1 key supplied with each lock
  • Key retaining (Key won’t release until the padlock shackle is securely closed)
  • Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available - check our customisation capabilities
Especificaciones
Especificaciones
Keyed Padlocks
Orange
6.40 mm
Steel
1 Ea.
38.00 mm
NYL-ORG-76ST-KD
Nylon
76.00 mm
6
1.496 in.
33.00 mm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ SafeKey Padlocks Nylon - 76 mm steel shackle > Orange
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado