Learn More
Labcon™ Screw Caps with Elastomeric Seal for SuperClear™ Microtubes
These screw caps with elastomeric seals are available in a wide range of colors.
Brand:  Labcon™ 3602-877-000-9
 View more versions of this product
Product Code. 17527916
  • 91.20€ / Pack of 500
Estimated Shipment: 31-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • For SuperClear™ microcentrifuge tubes
  • With integral elastomeric seal
  • Cap includes soft gripping surface
  • Endotoxin-free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spécification
Spécification
12.7 mm
Blue
6.1 mm
5000/Cs.
Non-sterile
Polypropylene
Bagged
500/Pk.
500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
0.5 to 2 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis