Learn More
Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E Series Disposable Blade Holders, Low profile
Eliminate the need to switch to a different knife holder for larger specimens by using the Epredia™ Shandon™ Finesse™ ME/E Series Disposable Blade Holders.
Brand:  Epredia™ A77510272
Product Code. 12037159
  • 3420.00€ / Each
Estimated Shipment: 06-02-2025
Descrizione
Descrizione
  • Improved clamping mechanism design significantly reduces need for knife holder maintenance and improves reliability
  • Consistent reproducible sections provided
  • Larger clamp plate allows easier section retrieval
  • Clamped blade is fully supported along its entire length
  • Entire top stage moves laterally for safer operation
  • Minimized wear on clamping mechanism
Specifica
Specifica
Low-profile
Low
Standard or Epredia Cassettes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato