Learn More
Epredia™ Shandon™ Instant Eosin
Obtain brilliant and consistent staining with Epredia™ Shandon™ Instant Eosin.
Brand:  Epredia™ 6765540
 View more versions of this product
Product Code. 10046318
  • 244.00€ / Pack of 6
In Stock
Description
  • Stable and precipitate-free; no filtering
  • pH-adjusted for maximum stain uptake
  • Economical powder stores indefinitely
  • Compatible with all alum Hematoxylin stains
Specifications
Specifications
Alum Hematoxylin Stains
Eosin
Liquid
Eosin
Healthcare
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Hazard Statement
  • H319-Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement
  • P264-Wash face, hands, and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contains : monosodium phosphate, sodium phosphate dibasic, eosin-y dye,sucrose
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt