Learn More
Silica 63-100μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™
For Chromatography; Chemical Synthesis
1880.00€
Specifications
Content And Storage | Store at Room Temperature. |
---|---|
Type | Silica |
Physical Form | Powder |
MDL Number | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
Density | 2g/cm3 at 20°C |
Descrizione
Specifica
Store at Room Temperature. | |
Powder | |
2g/cm3 at 20°C |
Silica | |
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 | |
7631-86-9 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Silica 63-100μm, 60Å, EcoChrom™, MP Biomedicals™