Learn More
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts
Image slides on high content screening (HCS) or high content analysis (HCA) readers or on any instrument using a standard microplate.
Brand:  Thermo Scientific™ N0101115
 Ver más versiones de este producto
CĂłdigo de producto. 16644982
  • 394.00€ / Pack of 5
Explore más ofertas especiales
Este artĂ­culo no se puede devolver. Vea la polĂ­tica de devoluciones
DescripciĂłn
DescripciĂłn
Image slides on your high content screening (HCS) or high content analysis (HCA) reader or on any instrument in which you use a standard microplate, using Thermo Scientific™ Slideport™ Slideholder.
  • Slideport has been tested to image a wide range of sample types including fixed and live cells, tissue sections, tissue microarrays and beads
  • Image slides as if you were imaging using standard microplates. Any microscope or plate reader that accepts standard microplates will also accept the Slideport
  • Two skirt heights available to accommodate a variety of readers and objectives
  • Automate imaging of your slides by utilizing Slideport's automation compatibility
  • Slideport can be utilized at a variety of temperatures from 4° to 37°C, allowing for flexibility of storage and imaging conditions
  • Compatible with: HCS reader or any instrument that uses a standard microplate, the Thermo Scientific High Content Instruments
  • The Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Insert holds microscope slides in a frame that fits Thermo Scientific™ High Content Instruments. Slides can be imaged using many objective lenses due to two available skirt heights.
  • Contents: one Slideport Slide Insert
  • Easily stack slides for automated imaging with or without lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Slide Insert
Cellomics Slideport Slide Inserts
CellInsight CX5 HCS Platform, ArrayScan HCA Reader
5 pack
Slideport
HCS reader or any instrument that uses a standard microplate
4 slides per insert
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts > 5
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.