Learn More
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing
Ultra-smooth inner surface reduces particle entrapment
Brand:  Tygon 50114-19
 View more versions of this product
Product Code. 30053825
  • 2121.00€ / 15m
Estimated Shipment: 11-06-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ideal for food and beverage transfer. Minimal e in., tractable maintains fluid integrity. Up to three times smoother than other silicone tubing. FDA 21 CFR 175.300 compliant. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Specifica
USP;NSF-51;FDA
Tygon 3350
50 ft.
Translucent
1-1/4 in.
1-1/2 in.
Yes
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Tygon SPT-3350 Platinum-Cured Silicone Tubing > 1-1/4 in., 1-1/2 in.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.