Learn More
VACUUBRAND™ Stainless Steel Butterfly Passage Valve
Compact, economic design, easy to grip, lever-operated with position indicator
Marca:  VACUUBRAND™ 20665006
513.00 EUR valid until 2025-04-13
Use promo code "24122" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10564902
  • 540.00€ / Each
Estimated Shipment: 05-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The VS und VS C series valves are butterfly-type valves. A circular valve plate with a sealing ring on the circumference rotates around an axis at right angle to the valve axis. As a result, the valves leave virtually the entire cross section free, offering very good conductance. The valve bodies are made of one piece, machined from solid material, and require (in addition to the valve head seal) only one elastic shaft seal for rotational movement of the shaft. The valves provide low leakage and minimal degassing rate. The VS C series features a valve seal made of perfluorelastomer material (ffKM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
KF VS 40/ DN
Stainless Steel
1 Each
Butterfly Passage Valve
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ Stainless Steel Butterfly Passage Valve > For use with: KF VS 40/ DN
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato