Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Crucible Tongs
With a flattened hinge.
12.85€ - 40.90€
Specifications
Description | Bow pattern |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Type | Crucible Tongs |
Quantity | 1 Ea. |
Tip Style | Bent |
Produktcode | Marke | Length (Metric) | Preis | Menge & VerfĂĽgbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Length (Metric) | Preis | Menge & VerfĂĽgbarkeit | ||||||
11835151
|
Fisherbrand™
5701/2 |
200 mm |
12.85€
Each |
Estimated Shipment: 18-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11845151
|
Fisherbrand™
5701/3 |
305 mm |
24.75€
Each |
In Stock
Log in to see stock. ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11855151
|
Fisherbrand™
5701/4 |
381 mm |
32.40€
Each |
Estimated Shipment: 24-09-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11865151
|
Fisherbrand™
5701/5 |
508 mm |
40.90€
Each |
Estimated Shipment: 18-08-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die VerfĂĽgbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Bow pattern
- Jaws have serrated edges
- Available in a range of sizes
Spezifikation
Bow pattern | |
Crucible Tongs | |
Bent |
Stainless Steel | |
1 Ea. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.