Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 139mm wide
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
Brand:  Tenak™ TE29332
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12417010
  • 204.00€ / Each
Estimated Shipment: 02-04-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
  • Available in two different widths
  • Manufactured from stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Lid
Yes
Odd Sized Samples
1 Pack
560 x 139 x 325mm
325 mm
Double Tray Rack
Stainless Steel
Upright Freezers
1 Pack
139 mm
560 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote