Learn More
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysis Disc
For standard grade RC dialysis tubing
Marca:  Spectrum™ Labs 132482
251.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 12727526
  • 258.00€ / Pack of 50
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with Spectrum Equilibrium Dialyzer and Spectra/Por™ MacroDialyzer systems.
  • Regenerated cellulose (RC) precut membrane discs
  • Supplied dry with a glycerol as a humectant
Specifica
Specifica
Standard RC Dialysis Disc
100 mm
50 Pk.
For standard grade RC dialysis tubing
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Spectrum™ Labs Standard RC Dialysis Disc > Diameter: 100mm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato