Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
BIOPHARMA
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
Brand:  Sampling Systems™ 8352PVC-50
 View more versions of this product
Product Code. 17554656
  • 83.35€ / Pack of 50
Estimated Shipment: 10-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The SteriWare™ Cleaning coupons are the perfect way to test and validate your cleaning regime.
  • The cleanroom production improves the purity of the final product.
  • Each coupon is 100% inspected and then individually bagged within the cleanroom.
  • Sterile coupons are also available from stock.
  • The coupons are available from stock in the popular sizes, materials and finishes.
  • Supplied with Certificate of Conformity for validation purposes.
  • Popular cleaning coupons include PP, nylon, PS, PVC and HDPE.
  • There are a wide range of other coupons available.
  • Made from high quality virgin material.
  • Individually bagged within the class 10,000 cleanroom.
  • Available with batch specific certificate of conformity.
  • Sterile versions are available with an irradiation certificate.
Specifica
Specifica
PVC
Individually Bagged
50 mm
50 mm
Non-sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato