Learn More
Temozolomide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18742744
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
DNA-methylating antitumor agent
DNA methylating, chemotherapeutic agent. Displays antitumor activity against a board spectrum of tumors, including leukemias, lymphomas and solid tumors (IC50 = 5.0 μM for cytotoxicity against mouse TLX5 lymphoma cells). Induces autophagy in malignant glioma cells. Exhibits enhanced activity when used in combination with CHC (Cat No. 5029).
Chemische Identifikatoren
CAS 85622-93-1
Molecular Formula C6H6N6O2
Molecular Weight (g/mol) 194.154
InChI Key BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym temozolomide, methazolastone, temodal, temodar, temozolamide, temozolomidum, 3-methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo 5,1-d 1,2,3,5 tetrazine-8-carboxamide, temozolomidum latin, temozolodida spanish, temozolodida
PubChem CID 5394
ChEBI CHEBI:72564
IUPAC Name 3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
SMILES CN1C(=O)N2C=NC(=C2N=N1)C(=O)N
Spezifikation
Quantity 10 mg
Formula Weight 194.15
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material Temozolomide