missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Test Tube Rack

OHAUS™ Test Tube Rack designed to securely hold tubes in place.

Brand:  OHAUS™ 30400108

320.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 15702529

  • 328.00€ / Each
In Stock
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Constructed of stainless steel
  • For use with tubes of various sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Pivoting Test Tube Rack
Tubes (25 mm)
24
25 mm
12.70 cm
27.70 cm
12.700 cm
5.00 in.
25 mm
Test Tube Rack 25 mm Pivoting
Stainless Steel
Pivoting
12.7 x 27.7 x 12.7 cm
5.00 in.
10.90 in.
5.00 in.
12.70 cm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis