Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
GREENER_CHOICE
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Brand:  Heathrow Scientific HS206371C
81.59 EUR valid until 2024-11-30
Use promo code "21681" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16350736
  • 119.00€ / Pack of 500
Estimated Shipment: 19-02-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Specifica
No
1.27 cm
Sterile
5.91 in.
1 mL
Single-use
0.50 in.
Polyethylene
Yes
Individual Wrap
15 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali