Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
66.03€ - 154.77€
Specifications
Product Type Buffer
Form Viscous Liquid
Concentration 1% in PBS (10X)
Content And Storage Keep cold
View More Specs
Produits 3
Code produit Marque Quantity Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
Code produit Marque Quantity Prix QuantitĂ© et disponibilitĂ©  
15435579
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K2
1 L
88.24€
1 L
15425579
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63314.AP
500 mL
66.03€
500mL
15445579
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K3
2 L
154.77€
2 L
Description
Description
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Buffer
Viscous Liquid
1% in PBS (10X)
Keep cold
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Tween 20 washing buffer, 1% in PBS (10X)
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis