Learn More
Urea, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
250g
5kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Physical Form | Crystalline Granules |
Quantity | 5 kg |
Percent Purity | ≥99.5% |
Loss on Drying | Max. 1.0 % |
Packaging | Plastic Bottle |
Appearance | Complying |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Urea, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu