Learn More
Valinomycin, Tocris Bioscience™
Product Code. 18792624
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Selective K+ ionophore
Valinomycin is a selective K+ ionophore (K0.5 values are 48, 73, 75, 93 and 246 mM for K+, Rb+, Cs+, Na+ and Li+ respectively) that transports K+ across biological and artificial lipid membranes. Inhibits Ca2+-ATPase activity and induces apoptosis through mitochondrial membrane depolarization, caspase-3 activation and phosphatidylserine translocation in vitro.
Chemical Identifiers
CAS 2001-95-8
Molecular Formula C54H90N6O18
Molecular Weight (g/mol) 1111.34
MDL Number MFCD00005114
InChI Key FCFNRCROJUBPLU-UYBNATROSA-N
Synonym Cyclo(D-α-hydroxyisovaleryl-D-valyl-L-lactoyl-L-valyl-D-α-hydroxyisovaleryl-D-valyl-L-lactoyl-L-valyl-D-α-hydroxyisovaleryl-D-valyl-L-lactoyl-L-valyl)
PubChem CID 131668508
IUPAC Name (3S,6S,9R,12R,15S,18S,21R,24R,27S,30S,36R)-6,18,30-trimethyl-3,9,12,15,21,24,27,33,36-nonakis(propan-2-yl)-1,7,13,19,25,31-hexaoxa-4,10,16,22,28,34-hexaazacyclohexatriacontane-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecone
SMILES CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)C(NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
Specifications
Type Valinomycin
Formula Weight 1111.32
Percent Purity >98%
Quantity 10 mg
Chemical Name or Material Valinomycin
Product Content Correction
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt